Learn More
3-Hexyn-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10423623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10423623 1 g Glass Bottle 1 g
10006232 5 g Glass Bottle 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10423623 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379700010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1679-36-3
Fórmula molecular C6H8O
Peso molecular (g/mol) 96.129
Número MDL MFCD00041627
Clave InChI LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone
PubChem CID 137151
Nombre IUPAC hex-3-in-2-ona
SMILES CCC#CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hexyn-2-one
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Densidad 0.8780g/mL
Punto de ebullición 68.0°C (50.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3CH2C≡CCOCH3
Índice de refracción 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.878
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid