Learn More
3-Hexin-2-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317395 10 g 10 g
11307395 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05315.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1679-36-3 | C6H8O | 96.129 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1679-36-3
Fórmula molecular C6H8O
Peso molecular (g/mol) 96.129
Número MDL MFCD00041627
Clave InChI LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone
PubChem CID 137151
Nombre IUPAC hex-3-in-2-ona
SMILES CCC#CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hexyn-2-one
Densidad 0.88
Punto de ebullición 67°C to 68°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 39°C (102°F)
Índice de refracción 1.441
Cantidad 10 g
Número UN UN1992
Beilstein 1699613
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 97%