Learn More
3-hexin-1-ol, TRC
Código de producto. 30395224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30395224 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30395224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2983001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hexyn-1-ol
CAS 1002-28-4
Fórmula molecular C6H10O
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Hexynol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2,5-6H2,1H3
SMILES CCC#CCCO
Nombre IUPAC hex-3-yn-1-ol
Peso molecular (g/mol) 98.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0732