Learn More
3-Hexiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10190032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10190032 5 g Frasco de vidrio 5 g
10195633 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10190032 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367380050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1693-86-3 | C10H16S | 168.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1693-86-3
Fórmula molecular C10H16S
Peso molecular (g/mol) 168.3
Número MDL MFCD00143181
Clave InChI JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-n-hexylthiophene, thiophene, 3-hexyl, 3-hexylthiopene, 3-hexylthiophen, 4-hexylthiophene, hexylthiophene 3-, pubchem8861, poly, 3-hexylthiophene, 3-hexylthiophene, 97+%
PubChem CID 566849
Nombre IUPAC 3-hexiltiofeno
SMILES CCCCCCC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hexylthiophene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a amarillo o rojo
Densidad 0.9360g/mL
Punto de ebullición 65.0°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4945 to 1.4975
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.936
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido