Learn More
Cloroformiato de 3-hexilo (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hexyl Chloroformate |
| CAS | 58906-62-0 |
| Fórmula molecular | C7 H13 Cl O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Hexyl Chloroformate (>80%), Carbonochloridic Acid 1-Ethylbutyl Ester, Hexan-3-yl Carbonochloridate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13ClO2/c1-3-5-6(4-2)10-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(CC)OC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | carbonocloridato de 1-etilbutil |
| Peso molecular (g/mol) | 164.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0604 |