Learn More
3-Hexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041600 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10284760 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10791735 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10041600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146900500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-38-8 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-38-8
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00009402
Clave InChI PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hexanone, ethyl propyl ketone, 3-oxohexane, aethylpropylketon, ethyl n-propyl ketone, 3-hexanone natural, aethylpropylketon german, fema no. 3290, 3-hexanone, analytical standard, pentanone, methyl
PubChem CID 11509
Nombre IUPAC hexan-3-ona
SMILES CCCC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hexanone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 123°C
Temperatura de inflamación 14°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2COC2H5
Índice de refracción 1.3990 to 1.401
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, 690
Gravedad específica 0.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido