Learn More
3-hexanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30328685 1 mL
1 options
Código de producto. 30328685 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC14196900
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hexanol
CAS 623-37-0
Nombres de analitos o componentes 3-Hexanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H14 O
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Hexan-3-ol, 3-Hexanol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O/c1-3-5-6(7)4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCC(O)CC
Nombre IUPAC Hexan-3-ol
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 102.17
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.1045 g/mol