Learn More
3-Hexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499656 25 g 25 g
11409666 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20210.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-37-0 | C6H14O | 102.177 g/mol
It finds it application as a flavoring agent or adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como agente aromatizante o adyuvante.
Solubilidad
Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-37-0
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL MFCD00004582
Clave InChI ZOCHHNOQQHDWHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hexanol, ethyl propyl carbinol, 3-hexyl alcohol, 3-hexanol natural, ethylpropylcarbinol, fema no. 3351, hexanol-3, 1-butanol, ethyl, acmc-209n2d
PubChem CID 12178
Nombre IUPAC Hexan-3-ol
SMILES CCCC(CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hexanol
Densidad 0.81
Punto de ebullición 134°C to 136°C
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.415
Cantidad 25 g
Número UN UN2282
Beilstein 1718964
Información de solubilidad Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Hexanol