Learn More
3-Heptin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449916 5 g 5 g
11459916 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20884.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14916-79-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14916-79-1
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.172
Número MDL MFCD00039551
Clave InChI PSWHODJVUOXHKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-heptyn-1-ol, acmc-209d1z, ho ch2 2c=c ch2 2ch3
PubChem CID 84693
Nombre IUPAC Hept-3-in-1-ol
SMILES CCCC#CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Heptyn-1-ol
Densidad 0.882
Punto de ebullición 80°C to 82°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Índice de refracción 1.4555
Cantidad 5 g
Beilstein 1737178
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 98%