Learn More
3-Hepten-2-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459386 50 g 50 g
11449386 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19086.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1119-44-4 | C7H12O | 112.17 g/mol
It is used in most dairy flavors to add greater depth. This ketone will add lingering rich after-notes, to many processed dairy products such as custard, melted butter, creams and cheeses (Brie, Gorgonzola and blue cheeses). Also beneficial in fatty nut applications (brazil and pine nuts, cashews). It is also used to produce Heptan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la mayoría de los sabores lácteos para añadir mayor profundidad. Esta cetona añadirá abundantes notas posteriores a muchos productos lácteos procesados, como natillas, mantequilla derretida, cremas y quesos (brie, gorgonzola y quesos azules). También es beneficioso en aplicaciones de frutos secos grasos (nuez de Brasil, piñones y anacardos). También se utiliza para producir heptan-2-ona.
Solubilidad
Soluble en alcohol y ligeramente soluble en agua (3087 mg/l) a 25 °C (est.)
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1119-44-4
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00015564
Clave InChI JHHZQADGLDKIPM-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 3-hepten-2-one, butylideneacetone, e-hept-3-en-2-one, 3e-3-hepten-2-one, methyl pentenyl ketone, e-3-hepten-2-one, 3-hepten-2-one, e, unii-tk02t5fjdo, tk02t5fjdo, 3e-hept-3-en-2-one
PubChem CID 5364578
SMILES CCC\C=C\C(C)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Hepten-2-one
Densidad 0.86
Punto de ebullición 156°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 50 g
Número UN UN1224
Beilstein 1739239
Información de solubilidad Soluble in alcohol and slightly soluble in water(3087mg/L @ 25°C (est.))
Nombre IUPAC (3E)-hept-3-en-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.16
Porcentaje de pureza 97%