Learn More
3-Heptanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438816 250 mL 250 ml
11428816 50 mL 50 ml
11418816 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16977.AK
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 106-35-4 | C7H14O | 114.19 g/mol
Employed as a flavoring agent in melon, nut, and banana flavors. It is also applied as a perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se usa como agente aromatizante en esencias de melón, nuez y plátano. También se aplica como agente de perfumería en la industria cosmética.
Solubilidad
soluble en agua a 20°C 4,3g/l.
Notas
almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación. Protección contra las cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-35-4
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00009483
Clave InChI NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-heptanone, butyl ethyl ketone, n-butyl ethyl ketone, aethylbutylketon, ethylbutylcetone, ethyl n-butyl ketone, ethylbutylketon, etilbutilchetone, eptan-3-one, ethyl butyl ketone
PubChem CID 7802
ChEBI CHEBI:50139
Nombre IUPAC heptan-3-ona
SMILES CCCCC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Heptanone
Punto de fusión -37°C
Densidad 0.818
Punto de ebullición 147°C to 149°C
Temperatura de inflamación 41°C (105°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.409
Cantidad 250 mL
Número UN UN1224
Beilstein 506161
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 4.3g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Heptanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl butyl ketone