Learn More
3-Heptanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428816
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428816 50 mL 50 ml
11438816 250 mL 250 ml
11418816 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16977.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-35-4 | C7H14O | 114.19 g/mol
Employed as a flavoring agent in melon, nut, and banana flavors. It is also applied as a perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se usa como agente aromatizante en esencias de melón, nuez y plátano. También se aplica como agente de perfumería en la industria cosmética.
Solubilidad
soluble en agua a 20°C 4,3g/l.
Notas
almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación. Protección contra las cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-35-4
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00009483
Clave InChI NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-heptanone, butyl ethyl ketone, n-butyl ethyl ketone, aethylbutylketon, ethylbutylcetone, ethyl n-butyl ketone, ethylbutylketon, etilbutilchetone, eptan-3-one, ethyl butyl ketone
PubChem CID 7802
ChEBI CHEBI:50139
Nombre IUPAC heptan-3-ona
SMILES CCCCC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Heptanone
Punto de fusión -37°C
Punto de ebullición 147°C to 149°C
Temperatura de inflamación 41°C (105°F)
Olor Pungent
Cantidad 50 mL
Número UN UN1224
Beilstein 506161
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%