Learn More
3-Heptanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Employed as a flavoring agent in melon, nut, and banana flavors. It is also applied as a perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
se usa como agente aromatizante en esencias de melón, nuez y plátano. También se aplica como agente de perfumería en la industria cosmética.
Solubilidad
soluble en agua a 20°C 4,3g/l.
Notas
almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación. Protección contra las cargas electrostáticas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Heptanone |
| Punto de fusión | -37°C |
| Densidad | 0.818 |
| Punto de ebullición | 147°C to 149°C |
| Temperatura de inflamación | 41°C (105°F) |
| Olor | Pungent |
| Índice de refracción | 1.409 |
| Cantidad | 1000 mL |
| Número UN | UN1224 |
| Beilstein | 506161 |
| Mostrar más |