Learn More
(±)-3-heptanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-3-Heptanol |
| CAS | 589-82-2 |
| Fórmula molecular | C7H16O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-Heptanol, 1-Ethyl-1-pentanol, 3-Hydroxyheptane, DL-3-Heptanol, NSC 2586 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(O)CC |
| Nombre IUPAC | heptan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 116.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.1201 |