Learn More
3-Ácido Guanidinopropiónico, TRC
Código de producto. 30390728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390728 5 g
30408653 2 g
30404471 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG8357755G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 353-09-3
Fórmula molecular C4 H9 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 131.13
Sinónimo 3-Guanidinopropanoic Acid, 3-Guanidinopropionic Acid, Guanidinepropanoic Acid, Guanidinepropionic Acid, Guanidinopropionic Acid, N-(3-Propanoic Acid)guanidine, PNU 10483, Propanoic Acid, 3-[(aminoiminomethyl)amino]-, β-Guanidinopropionic Acid, β-Guanidopropionic Acid
Nombre IUPAC Ácido 3-carbamimididopropanoico
SMILES NC(=N)NCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidinopropionic acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9N3O2/c5-4(6)7-2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)(H4,5,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0695