Learn More
Ácido 3-guanidinopropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10264644 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10264644 5 g 5 g
10051374 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10264644 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426660050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 353-09-3 | C4H9N3O2 | 131.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 353-09-3
Fórmula molecular C4H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 131.13
Número MDL MFCD00045939
Clave InChI KMXXSJLYVJEBHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-guanidinopropionic acid, 3-guanidinopropanoic acid, beta-guanidinopropionic acid, guanidinopropionic acid, 3-guanidinopropanoate, 3-carbamimidamidopropanoic acid, beta-gpa, unii-ul1984yrka, beta-guanadinopropionate, n-aminoiminomethyl-beta-alanine
PubChem CID 67701
ChEBI CHEBI:15968
Nombre IUPAC ácido 3-(diaminometilideneamino)propanoico
SMILES C(CN=C(N)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Guanidinopropionic acid
Punto de fusión 222.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC(=NH)NH(CH2)2CO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Guanidinopropionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.