Learn More
3-Glicoxipropiltrimetoxisilano, TRC
Código de producto. 30179628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179628 2.5 g 2.50 g
30179027 250 mg 250 miligramos
30179068 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6500832.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2530-83-8
Fórmula molecular C9H20O5Si
Peso molecular (g/mol) 236.34
Nombre IUPAC trimetoxi-[3-(oxiran-2-ilmetoxi)propil]silano
SMILES CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.108