Learn More
3-glicidoxipropiltrimetoxisilano, 97%
Código de producto. 11985821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11985821 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10791101 5 g Frasco de vidrio 5 g
10402221 100 g Frasco de vidrio 100 g
10697012 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11985821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216540025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2530-83-8 | C9H20O5Si|​ 236,34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2530-83-8
Fórmula molecular C9H20O5Si
Peso molecular (g/mol) 236.34
Clave InChI BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
PubChem CID 17317
Nombre IUPAC trimetoxi-[3-(oxiran-2-ilmetoxi)propil]silano
SMILES CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 120.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 122°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4280 to 1.4300
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 17, V,3, 45
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and ether
Viscosidad 4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación