Learn More
3-glicidoxipropiltrimetoxisilano, 97%
Código de producto. 10697012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10697012 500 g Frasco de vidrio 500 g
10791101 5 g Frasco de vidrio 5 g
10402221 100 g Frasco de vidrio 100 g
11985821 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10697012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216545000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 2530-83-8 | C9H20O5Si|​ 236,34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2530-83-8
Fórmula molecular C9H20O5Si
Peso molecular (g/mol) 236.34
Clave InChI BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
PubChem CID 17317
Nombre IUPAC trimetoxi-[3-(oxiran-2-ilmetoxi)propil]silano
SMILES CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 120.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 122°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4280 to 1.4300
Cantidad 500 g
Beilstein 17, V,3, 45
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and ether
Viscosidad 4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación