Learn More
(3-Glicidoxipropil)trimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438357 25 g 25 g
11448357 100 g 100 g
11458357 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18431.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 2530-83-8 | C9H20O5Si | 236.339 g/mol
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane is used in the production of carbon steel and its pre treatment favors the dry and wet adhesion of epoxy coating. It is also used to prepare epoxy-functionalized silica nanoparticles, which gives a reactive surface for one-step and high-density protein immobilization. It serves as a coupling agent and adhesion promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (3-glicidoxipropil)trimetoxisilano se utiliza en la producción de acero al carbono y su pretratamiento favorece la adhesión seca y húmeda del revestimiento de epoxi. También se utiliza para preparar nanopartículas de sílice con funcionalidad epoxídica, lo que proporciona una superficie reactiva para la inmovilización de proteínas de alta densidad en un solo paso. Sirve como agente de acoplamiento y promotor de la adhesión.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, cetonas e hidrocarburos alifáticos o aromáticos. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2530-83-8
Fórmula molecular C9H20O5Si
Peso molecular (g/mol) 236.339
Número MDL MFCD00005144
Clave InChI BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
PubChem CID 17317
Nombre IUPAC trimetoxi-[3-(oxiran-2-ilmetoxi)propil]silano
SMILES CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 119°C to 121°C (2mmHg)
Nombre del producto químico o material (3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane
Punto de fusión <-70°C
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.429
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.072
Beilstein 4308125
Información de solubilidad Miscible with alcohols,ketones and aliphatic or aromatic hydrocarbons. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.34
Porcentaje de pureza 97%