Learn More
(3-glicidoxipropil)trietoxisilano, TRC
Código de producto. 30403726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403726 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30403726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG615405250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Glycidoxypropyl)triethoxysilane
CAS 2602-34-8
Fórmula molecular C12H26O5Si
Cantidad 250 mg
Sinónimo Triethoxy(3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl)silane, 2-[[3-(Triethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane, 3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltriethoxysilane
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26O5Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)9-7-8-13-10-12-11-14-12/h12H,4-11H2,1-3H3
SMILES CCO[Si](CCCOCC1CO1)(OCC)OCC
Nombre IUPAC trietoxi-[3-(oxiran-2-ilmetoxi)propil]silano
Peso molecular (g/mol) 278.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.155