Learn More
3-Furonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489830 5 g 5 g
11398895 250 mg 250 miligramos
11388895 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489830 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14019.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30078-65-0 | C5H3NO | 93.085 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30078-65-0
Fórmula molecular C5H3NO
Peso molecular (g/mol) 93.085
Número MDL MFCD00067042
Clave InChI ZQFYJHMUAWCEBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-furonitrile, 3-furancarbonitrile, 3-cyanofuran, 3-furancarbonitrile 9ci, 3-furonitrile 8ci, acmc-1cj8r
PubChem CID 100698
Nombre IUPAC furan-3-carbonitrilo
SMILES C1=COC=C1C#N
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Furonitrile
Punto de fusión 28°C to 30°C
Punto de ebullición 150°C to 151°C
Temperatura de inflamación 53°C (127°F)
Índice de refracción 1.479
Cantidad 5 g
Número UN UN2926
Beilstein 507009
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.09
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.