Learn More
3-Furonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388895 1 g 1 g
11398895 250 mg 250 miligramos
11489830 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14019.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30078-65-0 | C5H3NO | 93.085 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30078-65-0
Fórmula molecular C5H3NO
Peso molecular (g/mol) 93.085
Número MDL MFCD00067042
Clave InChI ZQFYJHMUAWCEBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-furonitrile, 3-furancarbonitrile, 3-cyanofuran, 3-furancarbonitrile 9ci, 3-furonitrile 8ci, acmc-1cj8r
PubChem CID 100698
Nombre IUPAC furan-3-carbonitrilo
SMILES C1=COC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Furonitrile
Punto de fusión 28°C to 30°C
Punto de ebullición 150°C to 151°C
Temperatura de inflamación 53°C (127°F)
Índice de refracción 1.479
Cantidad 1 g
Número UN UN2926
Beilstein 507009
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.09
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Furonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Furonitrile