Learn More
Ácido 3-furoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Furoic Acid |
| CAS | 488-93-7 |
| Fórmula molecular | C5H4O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Furancarboxylic Acid, 3-Carboxyfuran, 3-Furanoic Acid, NSC 349941 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)c1cocc1 |
| Nombre IUPAC | ácido furan-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 112.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.016 |