Learn More
Ácido 3-furoico, TRC
Código de producto. 30401107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401107 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30401107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86377025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Furoic Acid
CAS 488-93-7
Fórmula molecular C5H4O3
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-Furancarboxylic Acid, 3-Carboxyfuran, 3-Furanoic Acid, NSC 349941
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1cocc1
Nombre IUPAC ácido furan-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 112.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.016