Learn More
Ácido 3-furoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322537 25 g 25 g
11312537 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11629.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 488-93-7 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
3-Furoic acid is used in synthesis of furan-2,5- and furan-2,4-dicarboxylic acid under solvent-free conditions via disproportionation reaction. It exhibits hypolipidemic activity in rodents. It lowers serum cholesterol and serum triglyceride levels in mice and rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-furoico se usa en la síntesis del ácido furano-2,5- y furano-2,4-dicarboxílico libre de disolventes mediante la reacción de desproporción. Muestra actividad hipolipidémica en roedores. Reduce los niveles de colesterol y triglicéridos séricos en ratones y ratas.
Solubilidad
Soluble en agua, éter, alcohol, etanol y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-93-7
Fórmula molecular C5H4O3
Peso molecular (g/mol) 112.08
Número MDL MFCD00005350
Clave InChI IHCCAYCGZOLTEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 3-carboxyfuran, 3-furanoic acid, unii-88a3s7rg98, 3-furoate, 3-furans, 3-furanoate, pubchem6945, acmc-209kee
PubChem CID 10268
ChEBI CHEBI:30846
Nombre IUPAC ácido furan-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=COC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Furoic acid
Punto de fusión 120°C to 123°C
Cantidad 25 g
Beilstein 108638
Información de solubilidad Soluble in water,ether,alcohol,ethanol,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.08
Porcentaje de pureza 99%