Learn More
3-Furanmetanol, TRC
Código de producto. 30406454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406454 10 mg
30405510 100 mg
30401641 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86400310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4412-91-3
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.1
Sinónimo 3-(Hydroxymethyl)furan, 3-Furancarbinol, 3-Furfuryl Alcohol, 3-Furylcarbinol, 3-Furylmethanol, 3-Furylmethyl Alcohol, Furan-3-ylmethanol
SMILES OCc1cocc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Furanmethanol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0368