Learn More
3-Furanmetanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10568873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10568873 5 g Frasco de vidrio 5 g
10085813 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10568873 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188080050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4412-91-3 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4412-91-3
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.10
Número MDL MFCD00005352
Clave InChI STJIISDMSMJQQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-furanmethanol, furan-3-methanol, 3-furylmethanol, 3-hydroxymethyl furan, 3-furfuryl alcohol, 3-hydroxymethylfuran, 3-furyl alcohol, furan-3-yl-methanol, furan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-furan
PubChem CID 20449
Nombre IUPAC furan-3-ilmetanol
SMILES OCC1=COC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Furanmethanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1390g/mL
Punto de ebullición 79.0°C to 80.0°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 38°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4835 to 1.4855
Cantidad 5 g
Beilstein 17, III, 1266
Gravedad específica 1.139
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Furanmethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.