Learn More
Hidrocloruro de 3-furancarboximidamida, grado técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10623645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10623645 5 g 5 g
10110792 250 mg 250 miligramos
10120792 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10623645 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00101DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 54649-21-7
Fórmula molecular C5H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 146.574
Clave InChI RJLCJJIXGGSRPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furan-3-carboximidamide hydrochloride, 3-furancarboximidamide hydrochloride, furan-3-carboxamidine hcl, furan-3-carboxamidine, chloride, 3-furancarboximidamide,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2779666
Nombre IUPAC furan-3-carboximidamida; hidrocloruro
SMILES C1=COC=C1C(=N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Furancarboximidamide hydrochloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.58
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico