Learn More
3-Furancarbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10282692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10282692 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10282692 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00105DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Furancarbothioamide
CAS 59918-68-2
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H5NOS
Número MDL MFCD02179222
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-furancarbothioamide, 3-furancarbothioamide 9ci, amino-3-furylmethane-1-thione
Clave InChI FHPWEMZQNZDEMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC=C1C(=S)N
Nombre IUPAC furan-3-carbotioamida
Peso molecular (g/mol) 127.161
PubChem CID 2779671
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.17
Porcentaje de pureza 97%