Learn More
Hidroyoduro de 3-((furan-2-ilmetil)imino]-N,N-dimetil-3H-1,2,4-ditiazol-5-amina, TRC
Código de producto. 30395801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395801 250 mg 250 miligramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Code produit 30395801 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF600695250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-[(Furan-2-ylmethyl)imino]-N,N-dimethyl-3H-1,2,4-dithiazol-5-amine Hydroiodide
Nombres de analitos o componentes 3-[(Furan-2-ylmethyl)imino]-N,N-dimethyl-3H-1,2,4-dithiazol-5-amine Hydroiodide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9H11N3OS2 . HI
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N3OS2.HI/c1-12(2)9-11-8(14-15-9)10-6-7-4-3-5-13-7;/h3-5H,6H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CN(C)C(SS/1)=NC1=N/CC2=CC=CO2.I
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 241.3312791
Cantidad 250 mg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.