Learn More
3-Furaldehído, TRC
Código de producto. 30397501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397501 10 g
30405619 5 g
30390124 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86320010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-60-2
Fórmula molecular C5 H4 O2
Peso molecular (g/mol) 96.08
Sinónimo 3-Furancarboxaldehyde, 3-Formylfuran, 3-Furanaldehyde, 3-Furancarbaldehyde, 3-Furfural, 3-Furfuraldehyde, 3-Furylaldehyde, 3-Furylcarboxaldehyde
Nombre IUPAC furan-3-carbaldehído
SMILES O=Cc1cocc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Furaldehyde
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0211