Learn More
3-Furaldehído dietilo acetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368306 5 g 5 g
11358306 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11368306 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L15519.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 216144-29-5
Fórmula molecular C9H14O3
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD01318151
Clave InChI MTZMXGCDOYBCPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-diethoxymethyl furan, 3-furaldehyde diethyl acetal, furan,3-diethoxymethyl, diethoxy-3-furylmethane, acmc-1ckie
PubChem CID 7006657
Nombre IUPAC 3-(dietoximetil)furano
SMILES CCOC(OCC)C1=COC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Furaldehyde diethyl acetal
Índice de refracción 1.444
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 98%