Learn More
3-Furaldehído, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11966171 25 g Frasco de vidrio 25 g
11327631 1 g Frasco de vidrio 1 g
11956171 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11966171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393260250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 498-60-2 | C5H4O2 | 96.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-60-2
Fórmula molecular C5H4O2
Peso molecular (g/mol) 96.08
Clave InChI AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-furaldehyde, 3-furancarboxaldehyde, furan-3-carboxaldehyde, 3-formylfuran, 3-furfural, unii-pob632x444, 3furaldehyde, 3-furancarbaldehyde, pubchem6948
PubChem CID 10351
ChEBI CHEBI:87609
Nombre IUPAC furan-3-carbaldehído
SMILES C1=COC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Furaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 145.0°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Furaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.