Learn More
3-fucosilactosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fucosyllactose |
| CAS | 41312-47-4 |
| Fórmula molecular | C18H32O15 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | O-6-Deoxy-alpha-L-galactopyranosyl-(1-3)-O-[beta-D-galactopyranosyl-(1-4)]-D-glucose, 3-O-alpha-L-Fucopyranosyllactose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H32O15/c1-4-7(21)9(23)11(25)17(29-4)33-15-13(27)16(28)30-6(3-20)14(15)32-18-12(26)10(24)8(22)5(2-19)31-18/h4-28H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10-,11-,12+,13+,14+,15+,16?,17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]([C@@H](O)C=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5R)-2,5,6-trihidroxi-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-3-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxihexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 488.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 488.1741 |