Learn More
Ácido 3-formiltiofeno-2-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318206 5 g 5 g
11308206 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15196.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17303-83-2 | C5H5BO3S | 155.962 g/mol
3-Formylthiophene-2-boronic acid is used as reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-formiltiofeno-2-borónico se utiliza como reactante para las reacciones de acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17303-83-2
Fórmula molecular C5H5BO3S
Peso molecular (g/mol) 155.962
Número MDL MFCD01075679
Clave InChI HYXMHAHVUFTVFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-formylthiophen-2-yl boronic acid, 3-formylthiophene-2-boronic acid, 3-formyl-2-thienyl boronic acid, 3-formyl-2-thiopheneboronic acid, 3-formylthiophen-2-yl-2-boronic acid, 3-formyl-2-thienylboronic acid, 3-thiophenecarbaldehyde boronic acid, boronic acid, 3-formyl-2-thienyl, 3-formylthiophen-2-boronic acid, boronic acid,b-3-formyl-2-thienyl
PubChem CID 2773429
Nombre IUPAC ácido (3-formiltiofen-2-il)borónico
SMILES B(C1=C(C=CS1)C=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Formylthiophene-2-boronic acid
Punto de fusión ∽180°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 4387740
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.97
Porcentaje de pureza 97%