Learn More
Hidrato de ácido 3-formilsalicílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11915131 25 g Frasco de vidrio 25 g
10646613 1 g Frasco de vidrio 1 g
10484505 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11915131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377070250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1266615-78-4 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1266615-78-4
Fórmula molecular C8H6O4
Peso molecular (g/mol) 166.13
Número MDL MFCD03804454
Clave InChI YOEUNKPREOJHBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-Formyl-2-hydroxybenzoic acid hydrate, 2-Hydroxyisophthalaldehyde acid hydrate
Nombre IUPAC 3-formyl-2-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(C=O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Formylsalicylic acid hydrate
Punto de fusión 249°C to 252°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Formylsalicylic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4