Learn More
Ácido 3-formilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Formylphenylboronic Acid |
| CAS | 87199-16-4 |
| Fórmula molecular | C7H7BO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | B-(3-Formylphenyl)boronic Acid, (3-Formylbenzene)boronic Acid, m-Formylphenylboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1cccc(C=O)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 149.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0488 |