Learn More
Ácido 3-formilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10794353 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10794353 1 g Frasco de vidrio 1 g
10704363 5 g Frasco de vidrio 5 g
10606354 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10794353 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359370010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87199-16-4 | C7H7BO3 | 149.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87199-16-4
Fórmula molecular C7H7BO3
Peso molecular (g/mol) 149.94
Número MDL MFCD00161356
Clave InChI HJBGZJMKTOMQRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-formylphenyl boronic acid, 3-formylbenzeneboronic acid, 3-boronobenzaldehyde, 3-formyl phenylboronic acid, 3-formylboronic acid, m-formylphenylboronic acid, 3-dihydroxyboryl benzaldehyde, boronic acid, 3-formylphenyl, 3-formylphenylboronicacid
PubChem CID 2734356
Nombre IUPAC ácido (3-formilfenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Formylphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 100°C
Color Beige a blanco o naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Formylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.