Learn More
3-Formilbenzonitrilo, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10565564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10565564 1 g 1 g
10478665 10 g 10 g
10012174 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10565564 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW02565DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 24964-64-5
Fórmula molecular C8H5NO
Peso molecular (g/mol) 131.134
Número MDL MFCD00003344
Clave InChI HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
PubChem CID 90670
Nombre IUPAC 3-formilbenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Formylbenzonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal NCC6H4CHO
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza 97%