Learn More
Ácido 3-formilbencenoborónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477116 25 g 25 g
11457116 1 g 1 g
11467116 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25437.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87199-16-4 | C7H7BO3 | 149.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87199-16-4
Fórmula molecular C7H7BO3
Peso molecular (g/mol) 149.94
Número MDL MFCD00161356
Clave InChI HJBGZJMKTOMQRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-formylphenyl boronic acid, 3-formylbenzeneboronic acid, 3-boronobenzaldehyde, 3-formyl phenylboronic acid, 3-formylboronic acid, m-formylphenylboronic acid, 3-dihydroxyboryl benzaldehyde, boronic acid, 3-formylphenyl, 3-formylphenylboronicacid
PubChem CID 2734356
Nombre IUPAC ácido (3-formilfenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Formylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 109°C to 113°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3030769
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.94