Learn More
Éster etílico del ácido 3-(formilamino)-1H-pirazol-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30391589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30391589 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30391589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6967601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 31055-19-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H9 N3 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Imp. E (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N3O3/c1-2-13-7(12)5-3-9-10-6(5)8-4-11/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
SMILES CCOC(=O)c1cn[nH]c1NC=O
Nombre IUPAC 5-formamido-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 183.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0644
Porcentaje de pureza >95