Learn More
3-(Formilamino)-1H-pirazol-4-carboxamida, TRC
Código de producto. 17992405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992405 250 mg 250 miligramos
17955035 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17992405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF696750250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22407-20-1
Fórmula molecular C5 H6 N4 O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(formylamino)-, Pyrazole-4-carboxamide, 3-formamido- (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4(11)3-1-8-9-5(3)7-2-10/h1-2H,(H2,6,11)(H2,7,8,9,10)
SMILES NC(=O)c1cn[nH]c1NC=O
Nombre IUPAC 5-formamido-1H-pirazol-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 154.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0491
Porcentaje de pureza >95%