Learn More
3-Formil-6-metaxi-1-metil-1H-indol-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30406990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406990 250 mg
30398675 100 mg
30396371 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF254405250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 893732-02-0
Fórmula molecular C12H11NO4
Peso molecular (g/mol) 233.22
SMILES COc1ccc2c(C=O)c(C(=O)O)n(C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Formyl-6-methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO4/c1-13-10-5-7(17-2)3-4-8(10)9(6-14)11(13)12(15)16/h3-6H,1-2H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0688