Learn More
Ácido 3-formil-5-metilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Formyl-5-methylbenzoic Acid |
| CAS | 4481-27-0 |
| Fórmula molecular | C9H8O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Methylisophthalaldehydic Acid, 3-Formyl-5-methylbenzoic Acid, Uvitaldehydic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O3/c1-6-2-7(5-10)4-8(3-6)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1cc(C=O)cc(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-formil-5-metilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 164.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0473 |