Learn More
3-formil-4-nitrobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Formyl-4-nitrobenzonitrile |
| CAS | 90178-82-8 |
| Fórmula molecular | C8H4N2O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Cyano-2-nitrobenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4N2O3/c9-4-6-1-2-8(10(12)13)7(3-6)5-11/h1-3,5H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1C=O)C#N |
| Nombre IUPAC | 3-formil-4-nitrobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 176.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0222 |