Learn More
Ácido 3-formil-4-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364795 5 g 5 g
11354795 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17850.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121124-97-8 | C8H9BO4 | 179.966 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121124-97-8
Fórmula molecular C8H9BO4
Peso molecular (g/mol) 179.966
Número MDL MFCD02093661
Clave InChI YJQDBKGGRPJSOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-formyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-formyl-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-2-formylanisole, 5-borono-2-methoxybenzaldehyde, 5-borono-o-anisaldehyde, 3-formyl-4-methoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3-formyl-4-methoxyphenyl, 5-dihydroxyboryl-2-methoxybenzaldehyde, 3-formyl-4-methoxy-phenyl boronic acid
PubChem CID 2759225
Nombre IUPAC ácido (3-formil-4-metoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)C=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión ∽240°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 7423998
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.97
Porcentaje de pureza 98%