Learn More
Ácido 3-formil-2-metilbenzoico, TRC
Código de producto. 30405678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405678 250 mg
30397723 50 mg
30401841 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF754640250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1289037-66-6
Fórmula molecular C9 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
SMILES Cc1c(C=O)cccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Formyl-2-methylbenzoic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O3/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0473