Learn More
Ácido 3-formil-2-metilbenzoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Formyl-2-methylbenzoic Acid |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O3/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0473 |