Learn More
3-Formil-2,5-dihidro-2,2,5,5-tetrametil-4-(3-piridinil)-1H-pirrol-1-iloxi, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Formyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy |
| CAS | 1379779-16-4 |
| Fórmula molecular | C14H17N2O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N2O2/c1-13(2)11(9-17)12(14(3,4)16(13)18)10-6-5-7-15-8-10/h5-9H,1-4H3 |
| SMILES | [O]N1C(C(C([H])=O)=C(C2=CN=CC=C2)C1(C)C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-hidroxi-2,2,5,5-tetrametil-4-(piridin-3-il)-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 245.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.14 |